주요 문서
Z100501
Sigma-Aldrich
Kugelrohr glassware set
for standard capacity
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Set includes a straight tube with hose connection, 25 and 100 mL round-bottom oven flasks, and 25 and 100 mL single bulb receiver flasks with ST14/20 joints.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)