주요 문서
Z100625
Sigma-Aldrich
Closing cap for male-joint
joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS14/20
일반 설명
Ground-glass joint. Fits Aldrich® Kugelrohr glassware.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)