주요 문서
Z173126
Sigma-Aldrich
Reaction and storage tube with glass stopcock on side-arm
capacity 25 mL, female joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
colorless tube
glass tube
round bottom
라벨
T
조인트
female joint: ST/NS14/20
특징
Push Fit
용량
25 mL
피팅
female ST/NS 14/20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.