주요 문서
Z102628
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
glass stopcock
용량
22 L
스톱콕(stopcock) 보어
10 mm
상부 개방부
85 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)