주요 문서
Z290645
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
특징
graduation
포장
pkg of 1 ea
깔대기 용량
1000 mL
멤브레인 직경
90 mm
경부 직경
90 mm