주요 문서
Z290556
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
동의어(들):
Filtration Funnel Tops, Funnel Tops, Vacuum Assembly Funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
특징
graduation
포장
pkg of 1 ea
깔대기 용량
1000 mL
멤브레인 직경
47 mm
경부 직경
47 mm