주요 문서
Z741031
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials membrane filtration apparatus
funnel capacity 500 mL, flask capacity 1000 mL, frit size 47 mm (90-150 μm)
동의어(들):
Filtration apparatus, Membrane filtration apparatus
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Chemrus
플라스크 용량
1000 mL
프릿 크기
47 mm (90-150 μm)
깔대기 용량
500 mL
공극 크기
90-150 μm
관련 카테고리
일반 설명
Clear borosilicate glass membrane filtration apparatus for popular 47mm filter paper and nylon membranes for air, water and waste water analysis. Complete apparatus includes, Stainless steel pinch clamp, Filter flask, Funnel and Course porosity (90-150), membrane support piece with ground joint connection. Unit dis-assembles for easy cleaning. Membranes not included.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)