일반 설명
Connects to aspiration line
Includes:
Includes:
- 250 mL glass reservoir
- S/T 34/45 funnel base
- S/T 34/45 1000 mL flask and glass cap
- Clamp
- Stainless steel holder and screen
- 10 PTFE gaskets
- 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.