주요 문서
Z104620
PP water aspirator pump
696 mmHg Max. vacuum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105100
NACRES:
NB.79
특징
696 mmHg Max. vacuum
제조업체/상표
Bel-Art
일반 설명
Operates on water pressure above 11 psi. Includes integral check valve in side arm and 4 3/4 in. length of PE tubing 3/8 in. NPTM faucet connection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)