Merck
57120-U
SPE Vacuum Pump Trap Kit
동의어(들):
SPE Vacuum Pump Trap Kit
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41121800
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene tube
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
General description
When installed between a Visiprep SPE vacuum manifold and the vacuum source, a Supelco SPE Vacuum Pump Trap collects all liquids that are aspirated through the SPE tubes, preventing contamination of the vacuum pump. The easily assembled kit contains a polypropylene filtering flask, a one-hole rubber stopper, 4 in. (10 cm) of polypropylene tubing and 5 ft. (1.5 m) of red rubber vacuum hose. The volume capacity of the Trap is approximately 1 L.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)