주요 문서
Z112119
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
KBr, Undrilled
동의어(들):
32mm Circular Cell Pane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
KBr
포장
pkg of (contains 1 window)
기술
IR spectroscopy: suitable
직경 × 두께
32 mm × 3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)