주요 문서
Z113999
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
동의어(들):
Glass Serum Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass bottle
설명
USP Type I
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
O.D.
20 mm
용량
50 mL
직경 × 높이
43 mm × 73 mm
용적
50 mL
색상
clear
피팅
opening for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)