주요 문서
Z114154
Sigma-Aldrich
Wheaton open-top seals
size 11 mm, PTFE/red rubber septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/red rubber septum
특징
closure type crimp seal
크기
11 mm
피팅
closure for 11 mm crimp top vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With PTFE-faced septum.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)