주요 문서
Z146145
Sigma-Aldrich
Plier-type decapper
O.D. 11 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
O.D.
11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Removes aluminum seals from serum bottles and vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)