주요 문서
Z115401
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
egg-shaped PTFE-coated, pack of 13 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
egg-shaped PTFE-coated
포장
pack of 13 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37187-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 of each size: 3/4 × 3/8 in., 1 × 1/2 in., 11/4 × 5/8 in., 11/2 × 5/8 in., 15/8 × 3/4 in., 2 × 3/4 in., plus 1: 3 × 3/4 in.
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)