Key Documents
Z115622
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 24/40, flange I.D. 31 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
male joint: ST/NS24/40
플렌지 I.D.
31 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
교환용 부품