material
stainless steel needle (point style 4)
니들 크기
22 ga
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7804-01
니들 길이
101.5 mm (4 in.)
용적
2.5-100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
22° bevel
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객