조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14681-0000
스템 길이
mm
스템 O.D.
mm
상부 I.D.
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객