주요 문서
Z420026
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 80 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art H14660-0080
스템 길이
25 mm
스템 O.D.
18 mm
상부 I.D.
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)