주요 문서
Z121517
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 65/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: SJ65/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Trap 7 cm I.D. × 30 cm Length, overall 75 mm O.D. × 470 mm Length, 20 mm O.D. side tubes. Includes pinch clamp.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)