주요 문서
Z122416
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS14/20
전체 높이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement part for Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)