주요 문서
Z100897
Sigma-Aldrich
Double-tipped needle
gauge 16, L 24 in.
동의어(들):
Double-Ended Needle, Dual-Tip Needle, Twin-Tip Needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122002
NACRES:
NB.03
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cadence Science
길이
24 in.
게이지
16
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
304 SS with deflected tips.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)