특징
for tubing i.d. 0.375 in. (flexible)
제조업체/상표
CRC Press
보어(bore)
1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spring-loaded, locking, made of PP with 316 SS springs and EPR seals. When pulled apart, both sides seal quickly and automatically, making couplings excellent for handling air-sensitive liquids. Available for flexible tubing or rigid PE and nylon tubing using a ferruleless nut. Max. pressure: 90 psi at 70°F. Working temp.: 32 to 230°F (air/water). Use same bore size for coupling insert and body.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.