material
flat bottom flask
polypropylene
조인트
joint ST/NS neckstopper #7
joint: stopper7
무균
non-sterile
특징
closure type Stopper
포장
pack of 1
제조업체/상표
Nalgene® DS4101-0500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Nalgene® filtering flasks are an excellent alternative to glass flasks.
- Manufactured from light-weight, autoclavable, polypropylene that is resistant to shattering.
- Molded-in one-piece to withstand 1 atm vacuum.
- Tubulation at a 45° angle helps prevent tipping.
- Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. (sold separately)
- Oval marking area facilitates easy labeling of contents.
- Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included).
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.