주요 문서
Z137081
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
graduations: no
용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
기타 정보
Browse all glass beakers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)