주요 문서
Z137596
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
설명
Quantity: ~770/lb.
길이 × O.D. × 두께
8 mm × 8 mm × 1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)