주요 문서
Z147311
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle adapter, NPT to NPT
brass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
material
brass
유입구 및 배출구 NPTM × NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For connection of valves, regulators, and filters to cylinder valves.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)