조인트
joint: ST/NS24/40
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
용량
200 mL
컬럼 O.D. × 길이
25 mm × 584 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grease-free design eliminates contamination and frozen joints. Consists of column and flow controller. Order solvent reservoir separately. See the Air-Sensitive section for a description of the threaded joint.
애플리케이션
Flash chromatography is useful for rapid, preparative separations with moderate resolutions. As first described in J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), it is commonly performed with silica gel although the use of reversed phase packings has become popular in recent years.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.