주요 문서
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
material
stainless steel container
제조업체/상표
Polarware 136
높이 × O.D.
5 in. × 14 1/2 in.
용량
9 L (9.5 qt)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)