일반 설명
With threaded vacuum stopcock and serrated inlet/outlet tubes. For controlling and monitoring gas flow at low (<2 psi) pressures.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객