주요 문서
Z126128
Ace mineral oil bubbler
capacity 40 mL, inner tube O.D. 7 mm
동의어(들):
bubblers, scientific bubblers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Ace Glass 876214
용량
40 mL
내부 튜브 O.D.
7 mm
일반 설명
With threaded nylon bushing and adjustable 7mm O.D. inner tube.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)