설명
marked intervals 15 mL
포장
pkg of 1
기술
active air sampling: suitable
길이
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
캡 직경
20 mm
용적
22 mL
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
특징 및 장점
Threaded Midget Bubbler - 20mm threads. Fritted glass stem. Back pressure <7 in. of water with 15mL water. 6-dram vial (22mL) included.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.