material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
2 in.
특징
needle bevel tip
제조업체/상표
VICI 160022
용량
10 μL
니들 길이
2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General-purpose GC syringe.
특징 및 장점
Each syringe is hand-calibrated for consistent delivery. The leaktight PTFE plunger tip eliminates freeze-up or residue build-up and allows use with gases (up to 250psi) as well as liquids. Has a positive plunger stop to prevent damage to the plunger. Barrel made of borosilicate glass. Has PTFE seal at rear of needle to isolate sample from needle cement and contamination. Shaped rear flange provides secure finger grip. Syringes with removable needles have a pressure tight, low dead-volume needle connection for a leaktight fit.
법적 정보
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.