주요 문서
Z186848
Sigma-Aldrich
All-purpose sampling containers
capacity 8 oz
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.51
용량
8 oz
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Durable and translucent PP containers resist acids, bases, most organic solvents, and common laboratory reagents. Internally molded dual graduations in increments of 1 oz and 20 mL. Economical enough to discard after one use, or strong enough to reuse. Tight-fitting PE lid not included. Nonsterile.
기타 정보
Supplied without lid. No lid available.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)