주요 문서
Z187747
Sigma-Aldrich
Dry-box glove/sleeve assembly
straight sleeves, neoprene gloves, port size 6 in., size 9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
black gloves
neoprene gloves
크기
9
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pkg of 2 sleeves
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
21 in.
손 두께
~0.018 in.
포트 크기
6 in.
슬리브 두께
0.025 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
포장
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)