material
clear borosilicate glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 200 ea
캡 크기
8 - 425
직경 × 높이
12 mm × 36 mm
용적
2 mL
색상
clear
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객