주요 문서
Z190179
Sigma-Aldrich
Wheaton Safe-Grind tissue grinder
complete, size 30 mL
동의어(들):
358011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
제조업체/상표
WHEATON®
크기
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Potter-Elvehjem type. Transparent plastic coating protects the mortar from becoming scratched or checked, and provides a sure grip and increased safety in the event of breakage. PTFE pestle mounted on a 1/4 in. diam. SS rod. Fully autoclavable. Grinding chamber clearance is 0.004 to 0.006 in. (0.1 to 0.15 mm).
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)