주요 문서
Z190381
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 75 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
무균
non-sterile
특징
with cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
75 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)