Key Documents
Z203335
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS29/32
스톱콕 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC