주요 문서
Z207179
Sigma-Aldrich
Broken-glass disposal boxes
Floor
동의어(들):
floor standing waste glass box, laboratory waste glass box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.35
material
cardboard
특징
Holds broken glass
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art F24653-0001
재고 정보
not available in EU
너비 × 길이 × 높이
12 in. × 12 in. × 27 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corrugated cardboard receptacle supplied with 2 mil PE bag. When full, safety cap is pulled into place and entire unit is ready for disposal. Printed in four languages (English, French, Spanish, and German). Shipped flat.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)