주요 문서
Z214485
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 250 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
자켓 길이
250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Additional internal cooling surface increases efficiency with negligible hold-up when used at a standard 75° angle.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)