주요 문서
Z303399
Quickfit® double surface (Davies) condenser
jacket L 205 mm, joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
C5/24/SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Quickfit C 5/24/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
자켓 길이
205 mm
표면적
300 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)