주요 문서
Z217638
Sigma-Aldrich
Micro sample tubes
L × diam. 42 mm × 11 mm, pkg of 100 tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.11
material
cap (captive plugs)
colorless
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
neck thread PUSH FIT
포장
pkg of 100 tubes
제조업체/상표
Bel-Art F19929-0000
길이 × 직경
42 mm × 11 mm
용량
1.5 mL
튜브 직경
11 mm
결합 유형
non-treated surface
일반 설명
1.5 mL PP sample tubes with captive plugs are suitable for use in ultracentrifuges. Steam autoclavable at 250 °F (121 °C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)