주요 문서
Z224170
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
설명
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
특징
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
법적 정보
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)