주요 문서
Z503282
Sigma-Aldrich
Scienceware® Delrin® screw clamp
pkg of 3 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18212-0000
일반 설명
Accepts flexible tubing up to 14 mm O.D. Autoclavable.
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)