주요 문서
Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
red silicone bulb
제조업체/상표
SILRED-001
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)