주요 문서
Z245372
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
특징
subdivision 5 mL
포장
pkg of 100 ea
높이 × O.D.
57 mm × 49 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
기타 정보
Browse all plastic beakers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)