material
porcelain
캡 크기
A
포장
pack of 12
제조업체/상표
Coorstek 66104
높이
26 mm
용량
10 mL
상부 O.D.
31 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
특징 및 장점
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객