주요 문서
Z561738
Coors high alumina combustion boat
capacity 5 mL
동의어(들):
Alumina Combustion Boat
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 65563
길이 × 너비 × 높이
70 mm × 14 mm × 10 mm
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Coors high alumina combustion boat has been used:
to contain MoO3 and sulfur powders for the preparation of molybdenum disulfide (MoS2) monolayers. It has also been used to contain tin oxide (SnO) powder for the synthesis of tin dioxide (SnO2) optical fiber.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)