Key Documents
Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Birmingham metals
길이 × 너비 × 깊이
110 mm × 13 mm × 10 mm
용량
12 mL